Print…
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Methyl-3H-benzooxazole-2-thione
OR940696-1G OR940696-5G
APOSOR940696-1GEA 59.6 EUR
APOSOR940696-1G APOSOR940696-5G
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione 95%
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione
Fórmula: C₈H₇NOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00175644
Número CAS: 23417-29-0