Dicyclopropylmethanamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR940675-1G
OR940675-25G
OR940675-5G
APOSOR940675-1GEA
68.4
EUR
APOSOR940675-1G
APOSOR940675-25G
APOSOR940675-5G
Dicyclopropylmethanamine 98%
Dicyclopropylmethanamine
Fórmula:
C₇H₁₃N Peso Molecular: 111.19 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD06804453 Número CAS: 13375-29-6 |