Print…
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR9406-1G OR9406-5G
APOSOR9406-1GEA 139 EUR
APOSOR9406-1G APOSOR9406-5G
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-N-ethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Fórmula: C₉H₁₂BrNO₃S
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06003173
Número CAS: 717892-29-0