Print…
3-Methoxybutyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR940548-100G OR940548-1KG OR940548-500G
APOSOR940548-100GEA 125 EUR
APOSOR940548-100G APOSOR940548-1KG APOSOR940548-500G
3-Methoxybutyl acetate 95%
3-Methoxybutyl acetate
Fórmula: C₇H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043928
Número CAS: 4435-53-4