Print…
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR9405-1G OR9405-5G
APOSOR9405-1GEA 139 EUR
APOSOR9405-1G APOSOR9405-5G
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
5-Bromo-N,N-dimethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Fórmula: C₉H₁₂BrNO₃S
Ponto de Fusão: 163…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06808833
Número CAS: 871269-16-8