Print…
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR9404-1G OR9404-5G
APOSOR9404-1GEA 139 EUR
APOSOR9404-1G APOSOR9404-5G
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N,N-diethyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Fórmula: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Ponto de Fusão: 90…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02919424
Número CAS: 428471-30-1