Print…
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR9402-1G OR9402-5G
APOSOR9402-1GEA 139 EUR
APOSOR9402-1G APOSOR9402-5G
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N-butyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Fórmula: C₁₁H₁₆BrNO₃S
Ponto de Fusão: 93…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08056377
Número CAS: 871269-18-0