Print…
7-Amino-4-methylcoumarin
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
OR9400-1G OR9400-25G OR9400-5G
APOSOR9400-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9400-1G APOSOR9400-25G APOSOR9400-5G
7-Amino-4-methylcoumarin
7-Amino-4-methylcoumarin
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Ponto de Fusão: 223…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006868
Número CAS: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8