Print…
4-(Isopropylamino)butanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939932-1G OR939932-5G
APOSOR939932-1GEA 0 EUR
APOSOR939932-1G APOSOR939932-5G
4-(Isopropylamino)butanol 95%
4-(Isopropylamino)butanol
Fórmula: C₇H₁₇NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14708173
Número CAS: 42042-71-7