Print…
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939909-1G OR939909-5G
APOSOR939909-1GEA 0 EUR
APOSOR939909-1G APOSOR939909-5G
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate 95%
Ethyl tetrahydrofuran-2-acetate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059735
Número CAS: 2434-02-8