Print…
N-Allyl-N-tert-butylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-tert-Butylallylamine
OR939901-25G OR939901-5G
APOSOR939901-25GEA 214 EUR
APOSOR939901-25G APOSOR939901-5G
N-Allyl-N-tert-butylamine 95%
N-Allyl-N-tert-butylamine
Fórmula: C₇H₁₅N
Peso Molecular: 113.20 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 16486-68-3