Print…
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9399-1G OR9399-250MG OR9399-5G
APOSOR9399-1GEA 140 EUR
APOSOR9399-1G APOSOR9399-250MG APOSOR9399-5G
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide 95%
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₈BrNO₃S
Ponto de Fusão: 151…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06808831
Número CAS: 23095-14-9