Print…
Ethyl dichloroacetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939883-100G OR939883-25G
APOSOR939883-100GEA 319 EUR
APOSOR939883-100G APOSOR939883-25G
Ethyl dichloroacetate 98%
Ethyl dichloroacetate
Fórmula: C₄H₆Cl₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 535-15-9