Print…
2-Isopropenyl-5-methyl-5-vinyltetrahydrofuran (mixture of isomers) 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Dehydroxylinalool Oxide
OR939864-25G OR939864-5G
APOSOR939864-25GEA 255 EUR
APOSOR939864-25G APOSOR939864-5G
2-Isopropenyl-5-methyl-5-vinyltetrahydrofuran (mixture of isomers) 95%
2-Isopropenyl-5-methyl-5-vinyltetrahydrofuran (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₀H₁₆O
Peso Molecular: 152.24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065422
Número CAS: 13679-86-2