Print…
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939781-1G OR939781-250MG
APOSOR939781-1GEA 169 EUR
APOSOR939781-1G APOSOR939781-250MG
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid 97%
4-(Phenoxymethyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Peso Molecular: 228.2433 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00623268
Número CAS: 31719-76-3