Print…
8-Aminoquinoline-N-oxide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939750-1G OR939750-250MG
APOSOR939750-1GEA 319 EUR
APOSOR939750-1G APOSOR939750-250MG
8-Aminoquinoline-N-oxide 95%
8-Aminoquinoline-N-oxide
Fórmula: C₉H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 92339-84-9