Print…
1-Ethyl-2-methylindole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939729-10G OR939729-1G OR939729-5G
APOSOR939729-10GEA 284 EUR
APOSOR939729-10G APOSOR939729-1G APOSOR939729-5G
1-Ethyl-2-methylindole 95%
1-Ethyl-2-methylindole
Fórmula: C₁₁H₁₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632168
Número CAS: 40876-94-6