Print…
4-Methoxyphenethyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939726-1G OR939726-5G
APOSOR939726-1GEA 0 EUR
APOSOR939726-1G APOSOR939726-5G
4-Methoxyphenethyl bromide 97%
4-Methoxyphenethyl bromide
Fórmula: C₉H₁₁BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369786
Número CAS: 14425-64-0