Print…
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-3-cyanophenylboronic acid, 5-Borono-2-chlorobenzonitrile
OR9397-1G OR9397-5G OR9397-10G
APOSOR9397-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9397-1G APOSOR9397-5G APOSOR9397-10G
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid 97+%
(4-Chloro-3-cyanophenyl)boronic acid
Fórmula: C₇H₅BClNO₂
Peso Molecular: 181.382 g/mol
Ponto de Fusão: 300…304 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08056360
Número CAS: 871332-95-5