Print…
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N,N,N-Trimethyl-1,1-bis(1-methylethoxy)amine, 1,1-Diisopropoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diisopropoxytrimethylamine
OR939612-25G OR939612-5G
APOSOR939612-25GEA 209 EUR
APOSOR939612-25G APOSOR939612-5G
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal 95%
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal
Fórmula: C₉H₂₁NO₂
Peso Molecular: 175.27 g/mol
Ponto de ebulição: 79…80 °C
Densidade: 0.838 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008879
Número CAS: 18503-89-4
UN: 1993
ADR: 3 III