Print…
(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid
OR939463-1G OR939463-5G
APOSOR939463-1GEA 89.9 EUR
APOSOR939463-1G APOSOR939463-5G
(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 82…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060351
Número CAS: 90-53-9