Print…
4-Ethynylbenzyl alcohol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-Ethynylphenyl)methanol
OR939454-10G OR939454-1G OR939454-5G
APOSOR939454-10GEA 207 EUR
APOSOR939454-10G APOSOR939454-1G APOSOR939454-5G
4-Ethynylbenzyl alcohol 99%
4-Ethynylbenzyl alcohol
Fórmula: C₉H₈O
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Ponto de Fusão: 40…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05664205
Número CAS: 10602-04-7