Print…
4-Formylbenzamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939349-100MG OR939349-250MG
APOSOR939349-100MGEA 46.4 EUR
APOSOR939349-100MG APOSOR939349-250MG
4-Formylbenzamide 95%
4-Formylbenzamide
Fórmula: C₈H₇NO₂
Peso Molecular: 149.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11099396
Número CAS: 6051-41-8