Print…
6-Bromocaproic acid 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 6-Bromohexanoic acid
OR9393-100G OR9393-25G OR9393-5G
APOSOR9393-100GEA 26.1 EUR
APOSOR9393-100G APOSOR9393-25G APOSOR9393-5G
6-Bromocaproic acid 98+%
6-Bromocaproic acid
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Peso Molecular: 195.06 g/mol
Ponto de ebulição: 165…170 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 32…35 °C
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004422
Número CAS: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN: 3261
ADR: 8 II