Print…
Furan-2-acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939287-1G OR939287-250MG
APOSOR939287-1GEA 102 EUR
APOSOR939287-1G APOSOR939287-250MG
Furan-2-acetic acid 95%
Furan-2-acetic acid
Fórmula: C₆H₆O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798036
Número CAS: 2745-26-8