Print…
(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR939255-1G OR939255-5G
APOSOR939255-1GEA 264 EUR
APOSOR939255-1G APOSOR939255-5G
(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
(1R,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Fórmula: C₇H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD14279165
Número CAS: 5632-84-8