Print…
trans-3,3,5-Trimethylcyclohexanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939230-25G OR939230-5G
APOSOR939230-25GEA 522 EUR
APOSOR939230-25G APOSOR939230-5G
trans-3,3,5-Trimethylcyclohexanol 95%
trans-3,3,5-Trimethylcyclohexanol
Fórmula: C₉H₁₈O
Número MDL : MFCD00066315
Número CAS: 767-54-4