Print…
(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939188-1G OR939188-250MG
APOSOR939188-1GEA 406 EUR
APOSOR939188-1G APOSOR939188-250MG
(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene
Fórmula: C₁₀H₁₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 911200-98-1