Print…
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939175-1G OR939175-5G
APOSOR939175-1GEA 0 EUR
APOSOR939175-1G APOSOR939175-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002890
Número CAS: 7768-28-7