Print…
cis-1,3-Cyclohexanediol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: cis-1,3-Dihydroxycyclohexane
OR939088-1G OR939088-250MG
APOSOR939088-1GEA 632 EUR
APOSOR939088-1G APOSOR939088-250MG
cis-1,3-Cyclohexanediol 95%
cis-1,3-Cyclohexanediol
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 823-18-7