Print…
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Bromobutyraldehyde Ethylene Acetal
OR939057-250MG OR939057-5G
APOSOR939057-250MGEA 154 EUR
APOSOR939057-250MG APOSOR939057-5G
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane
Fórmula: C₆H₁₁BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09868694
Número CAS: 62563-07-9