Print…
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR939036-100G OR939036-25G OR939036-5G
APOSOR939036-100GEA 238 EUR
APOSOR939036-100G APOSOR939036-25G APOSOR939036-5G
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde 95%
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 186 °C
Ponto de Fusão: 33 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >87 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02101976
Número CAS: 79710-86-4