Print…
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9390-1G OR9390-500MG
APOSOR9390-1GEA 306 EUR
APOSOR9390-1G APOSOR9390-500MG
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₆BNO₆S
Peso Molecular: 301.12 g/mol
Ponto de Fusão: 270…276 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08056366
Número CAS: 871333-02-7