Print…
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938863-1G OR938863-250MG
APOSOR938863-1GEA 284 EUR
APOSOR938863-1G APOSOR938863-250MG
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole 95%
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole
Fórmula: C₉H₁₁N₃
Ponto de Fusão: 220…23 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005597
Número CAS: 29096-75-1