Print…
1,1-Ethanediol diacetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938851-1G OR938851-25G OR938851-5G OR938851-100G
APOSOR938851-1GEA 0 EUR
APOSOR938851-1G APOSOR938851-25G APOSOR938851-5G APOSOR938851-100G
1,1-Ethanediol diacetate 95%
1,1-Ethanediol diacetate
Fórmula: C₆H₁₀O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014980
Número CAS: 542-10-9