Print…
2-(Methylthio)benzaldehyde 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR938789-1G OR938789-5G
APOSOR938789-1GEA 56.7 EUR
APOSOR938789-1G APOSOR938789-5G
2-(Methylthio)benzaldehyde 90%
2-(Methylthio)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₈OS
Ponto de ebulição: 141…143 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00196822
Número CAS: 7022-45-9