Print…
2-Isobutyl-3-methylpyrazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938702-25G OR938702-5G
APOSOR938702-25GEA 61.5 EUR
APOSOR938702-25G APOSOR938702-5G
2-Isobutyl-3-methylpyrazine 95%
2-Isobutyl-3-methylpyrazine
Fórmula: C₉H₁₄N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059770
Número CAS: 13925-06-9