Print…
Methyl (methylthio)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9387-100G OR9387-25G OR9387-5G
APOSOR9387-100GEA 277 EUR
APOSOR9387-100G APOSOR9387-25G APOSOR9387-5G
Methyl (methylthio)acetate
Methyl (methylthio)acetate
Fórmula: C₄H₈O₂S
Ponto de ebulição: 49…51 °C/12mmHg
Densidade: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039809
Número CAS: 16630-66-3
EINECS: 240-683-4
UN: 3272
ADR: 3,III