Print…
Methyl (R)-(+)-3-bromoisobutyrate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-Methyl 3-bromo-2-methylpropanoate, Methyl (R)-(+)-3-Bromo-2-methylpropionate, (R)-(+)-3-Bromoisobutyric Acid Methyl Ester, (R)-(+)-3-Bromo-2-Methylpropionic Acid Methyl Ester
OR938686-1G OR938686-5G
APOSOR938686-1GEA 214 EUR
APOSOR938686-1G APOSOR938686-5G
Methyl (R)-(+)-3-bromoisobutyrate 95%
Methyl (R)-(+)-3-bromoisobutyrate
Fórmula: C₅H₉BrO₂
Peso Molecular: 181.03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010639
Número CAS: 110556-33-7