Print…
3-Bromophenethyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)benzene
OR938612-1G OR938612-5G
APOSOR938612-1GEA 52.2 EUR
APOSOR938612-1G APOSOR938612-5G
3-Bromophenethyl bromide 97%
3-Bromophenethyl bromide
Fórmula: C₈H₈Br₂
Peso Molecular: 263.96 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784359
Número CAS: 40422-70-6