Print…
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
OR9386-100G OR9386-1KG OR9386-500G
APOSOR9386-100GEA 27.7 EUR
APOSOR9386-100G APOSOR9386-1KG APOSOR9386-500G
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Fórmula: C₈H₁₀BrN
Ponto de ebulição: 120 °C/0,2mmHg
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007826
Número CAS: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9