Print…
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Tetrahydrolinalool, 3,7-Dimethyloctan-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-octanol
OR938576-100G OR938576-500G
APOSOR938576-100GEA 23.2 EUR
APOSOR938576-100G APOSOR938576-500G
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 95%
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol
Fórmula: C₁₀H₂₂O
Peso Molecular: 158.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004482
Número CAS: 78-69-3