Print…
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938498-1G OR938498-5G
APOSOR938498-1GEA 190 EUR
APOSOR938498-1G APOSOR938498-5G
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 73094-35-6