Print…
2,2-Diphenylethanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938457-1G OR938457-5G
APOSOR938457-1GEA 0 EUR
APOSOR938457-1G APOSOR938457-5G
2,2-Diphenylethanol 98%
2,2-Diphenylethanol
Fórmula: C₁₄H₁₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004729
Número CAS: 1883-32-5