Butane-2-sulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938350-1G
OR938350-5G
APOSOR938350-1GEA
74.1
EUR
APOSOR938350-1G
APOSOR938350-5G
Butane-2-sulphonyl chloride 95%
Butane-2-sulphonyl chloride
Fórmula:
C₄H₉ClO₂S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04973899 Número CAS: 4375-72-8 |