Print…
AmbotzHAA6300 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: H-D-Leu-OtBu·HCl
OR938329-10G OR938329-1G OR938329-5G
APOSOR938329-10GEA 964 EUR
APOSOR938329-10G APOSOR938329-1G APOSOR938329-5G
AmbotzHAA6300 95%
AmbotzHAA6300
Fórmula: C₁₀H₂₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083642
Número CAS: 67617-35-0