Print…
(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938326-25G OR938326-5G
APOSOR938326-25GEA 430 EUR
APOSOR938326-25G APOSOR938326-5G
(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012244
Número CAS: 6834-42-0