5-(Isopropylamino)pentanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
5-(Isopropylamino)pentan-1-ol
OR938297-1G
OR938297-5G
APOSOR938297-1GEA
105
EUR
APOSOR938297-1G
APOSOR938297-5G
5-(Isopropylamino)pentanol 97%
5-(Isopropylamino)pentanol
Fórmula:
C₈H₁₉NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD14708174 Número CAS: 40447-21-0 |