Print…
5,7-Dimethyl-8-quinolinol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5,7-Dimethyl-8-hydroxyquinoline
OR938289-1G OR938289-5G
APOSOR938289-1GEA 503 EUR
APOSOR938289-1G APOSOR938289-5G
5,7-Dimethyl-8-quinolinol 95%
5,7-Dimethyl-8-quinolinol
Fórmula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00168976
Número CAS: 37873-29-3