Print…
Acetyl iodide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR938283-10G OR938283-1G OR938283-5G
APOSOR938283-10GEA 964 EUR
APOSOR938283-10G APOSOR938283-1G APOSOR938283-5G
Acetyl iodide 95%
Acetyl iodide
Fórmula: C₂H₃IO
Número MDL : MFCD00039399
Número CAS: 507-02-8